Learn More
N-benzoil-2'-desoxi-2',2'-difluorocitidina 3'-benzoato, TRC
Código de producto. 30330005
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330005 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30330005 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20791550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluorocytidine 3'-Benzoate
CAS 1020657-43-5
Fórmula molecular C23H19F2N3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo Cytidine, N-benzoyl-2'-deoxy-2',2'-difluoro-, 3'-benzoate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19F2N3O6/c24-23(25)18(34-20(31)15-9-5-2-6-10-15)16(13-29)33-21(23)28-12-11-17(27-22(28)32)26-19(30)14-7-3-1-4-8-14/h1-12,16,18,21,29H,13H2,(H,26,27,30,32)/t16-,18-,21-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=CC(=NC2=O)NC(=O)c3ccccc3)C(F)(F)[C@@H]1OC(=O)c4ccccc4
Nombre IUPAC [(2R,3R,5R)-5-(4-benzamido-2-oxopirimidin-1-il)-4,4-difluoro-2-(hidroximetil)oxolan-3-il] benzoato
Peso molecular (g/mol) 471.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.1242