Learn More
Clorhidrato de N-(b-cloroetil)piperidina, TRC
Código de producto. 30354972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30354972 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30354972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36674550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(beta-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
CAS 2008-75-5
Fórmula molecular C7H14Cl2N
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidine Monohydrochloride, 1-(2-Chloroethyl)piperidinium Chloride, 1-Chloro-2-(1-piperidinyl)ethane Monohydrochloride, 1-Chloro-2-piperidinoethane Hydrochloride, 2-(1-Piperidinyl)-1-chloroethane Hydrochloride, 2-(Piperidin-1-yl)ethyl Chloride Hydrochloride, 2-Piperidino-1-chloroethane Hydrochloride, 2-Piperidinoethyl Chloride Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)piperidine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14ClN.ClH/c8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-7H2;1H
SMILES Cl.ClCCN1CCCCC1
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetilo)piperidina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 183.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0582