Learn More
Clorhidrato de N-(azetidin-3-il)-N-metilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Azetidin-3-yl)-N-methylacetamide Hydrochloride |
| CAS | 935668-15-8 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O . H Cl |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O.ClH/c1-5(9)8(2)6-3-7-4-6;/h6-7H,3-4H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C1CNC1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(azetidin-3-il)-N-metilacetamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 164.633 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.072 |