Learn More
n-Amilamina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674852 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ML
5 ml
50 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674852 50 mL Frasco de vidrio 50 ML
10521842 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10770965 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10674852 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 173940500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-58-7 | C5H13N | 87.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-58-7
Fórmula molecular C5H13N
Peso molecular (g/mol) 87.15
Número MDL MFCD00008236
Clave InChI DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amylamine, 1-aminopentane, pentylamine, 1-pentylamine, n-amylamine, 1-pentanamine, n-pentylamine, monoamylamine, norleucamine, amyl amine
PubChem CID 8060
ChEBI CHEBI:74848
Nombre IUPAC pentan-1-amina
SMILES CCCCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material n-Amylamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.7500g/mL
Punto de ebullición 104.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)4NH2
Índice de refracción 1.4100 to 1.4120
Cantidad 50 mL
Beilstein , 175
Índice Merck 15, 593
Gravedad específica 0.75
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosidad 1.2 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Amylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.