Learn More
N-Amil-N-metilnitrosamina, TRC
Código de producto. 30135462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135462 5 mg 5 miligramos
30134865 50 mg 50 miligramos
30005568 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6365005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13256-07-0
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Sinónimo N-Nitroso-N-methylpentylamine, 1-Pentanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-pentanamine (ACI), Pentylamine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), Methylamylnitrosamine, Methylpentylnitrosamine, N-Amyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-amylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-n-pentylamine, N-Nitroso-N-methylamylamine, N-Nitrosomethyl-n-amylamine, N-Nitrosomethylamylamine, Nitrosomethylpentylamine
Nombre IUPAC Amida N-metil-N-pentilnitrosa
SMILES CCCCCN(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Amyl-N-methylnitrosamine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-4-5-6-8(2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1106