Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Amyl Alcohol, 99.5% |
| CAS | 71-41-0 |
| Fórmula molecular | C5H12O |
| Número MDL | MFCD00002977,MFCD00081734,MFCD01075169 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-pentanol, amyl alcohol, n-amyl alcohol, n-pentanol, pentanol, pentyl alcohol, butylcarbinol, 1-pentyl alcohol, amylol, n-butylcarbinol |
| Clave InChI | AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCCCO |
| Nombre IUPAC | Pentano-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 88.15 |
| Mostrar más |