Learn More
Acetato de N-amilo, + 99 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10142040 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
500 ml, frasco de vidrio ámbar
Código de producto.
10142040 500 ml, frasco de vidrio ámbar
1 options
Código de producto. 10142040 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6800/08
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 628-63-7
Punto de fusión -70.8°C
Color Incolora
Punto de ebullición 149°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H14O2
Número MDL 9500
Cantidad 500 mL
Clave InChI PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCOC(C)=O
Nombre IUPAC acetato de pentilo
Peso molecular (g/mol) 130.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • n-Amyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.