Learn More
N-(aminotioxometil)-2-(5-oxo-1-propilpirrolidin-2-il)acetamida, Mikromol™
Descripción
N-(aminotioxometil)-2-(5-oxo-1-propilpirrolidin-2-il)acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide |
| CAS | 936751-11-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H17 N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Pyrrolidineacetamide, N-(aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-, N-(Aminothioxomethyl)-5-oxo-1-propyl-2-pyrrolidineacetamide, N-(Aminothioxomethyl)-2-(5-oxo-1-propylpyrrolidin-2-yl)acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N3O2S/c1-2-5-13-7(3-4-9(13)15)6-8(14)12-10(11)16/h7H,2-6H2,1H3,(H3,11,12,14,16) |
| SMILES | CCCN1C(CC(=O)NC(=S)N)CCC1=O |
| Nombre IUPAC | N-carbamotioil-2-(5-oxo-1-propilpirrolidin-2-il)acetamida |
| Mostrar más |