Learn More
N-Aminoftalimida, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11418770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418770 5 g 5 g
11408757 10 g 10 g
11418757 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11418770 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19914.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1875-48-5 | C8H6N2O2 | 162.148 g/mol
It is employed in the aziridination of chiral N-enoyl sultams. It is also used in the synthesis of n-phthalimidoaziridines
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la aziridinación de sultamas quirales de N-enoilo. También se utiliza en la síntesis de n-ftalimidoaziridinas
Solubilidad
Soluble en metanol caliente casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases fuertes y fuentes de calor. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1875-48-5
Fórmula molecular C8H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 162.148
Número MDL MFCD00005895
Clave InChI KSILMCDYDAKOJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-aminophthalimide, 2-aminoisoindoline-1,3-dione, 2-amino-1h-isoindole-1,3 2h-dione, phthalimide, n-amino, hydrazine, 1,1-phthaloyl, phthalhydrazide van, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-amino, n-aminophthalamide, phthalocyclohydrazide van, ccris 5349
PubChem CID 74645
Nombre IUPAC 2-aminoisoindol-1,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Aminophthalimide
Punto de fusión ∼195°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 383756
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 94%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Aminophthalimide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Aminophthalimide