Learn More
N-aminomorfolina-4-carbotioamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Aminomorpholine-4-carbothioamide |
| CAS | 6499-15-6 |
| Fórmula molecular | C5H11N3OS |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11N3OS/c6-7-5(10)8-1-3-9-4-2-8/h1-4,6H2,(H,7,10) |
| SMILES | NNC(N1CCOCC1)=S |
| Nombre IUPAC | morfolina-4-carbotiohidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 161.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.0623 |