Learn More
N'-(Aminoiminometil)-N,N-dimetilurea, TRC
Código de producto. 30135366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135366 250 mg 250 miligramos
30010900 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611025250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118632-64-7
Fórmula molecular C4 H10 N4 O
Peso molecular (g/mol) 130.15
Sinónimo N-(N,N-Dimethylcarbamoyl)guanidine
Nombre IUPAC 3-carbamimidil-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(NC(N)=N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N'-(Aminoiminomethyl)-N,N-dimethylurea
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N4O/c1-8(2)4(9)7-3(5)6/h1-2H3,(H4,5,6,7,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0855