Learn More
Ácido N-(aminoetil)-5-naftilamina-1-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid |
| CAS | 50402-56-7 |
| Fórmula molecular | C12 H14 N2 O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14N2O3S/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17) |
| SMILES | NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-(2-aminoetilamino)naftaleno-1-sulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 266.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0725 |