Learn More
Sal sódica del ácido N-(aminoetil)-5-naftilamina-1-sulfónico, TRC
Código de producto. 30317903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317903 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30317903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA60925010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(Aminoethyl)-5-naphthylamine-1-sulfonic Acid Sodium Salt
CAS 100900-07-0
Fórmula molecular C12 H13 N2 O3 S . Na
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O3S.Na/c13-7-8-14-11-5-1-4-10-9(11)3-2-6-12(10)18(15,16)17;/h1-6,14H,7-8,13H2,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].NCCNc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;5-(2-aminoetilamino)naftaleno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 288.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.0545