Learn More
N-(aminocarbonil)-N-metilglicina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-(aminocarbonyl)-N-methylglycine |
| CAS | 30565-25-4 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Hydantoin Impurity 4 (3-Methylhydantoic Acid) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(4(5)9)2-3(7)8/h2H2,1H3,(H2,5,9)(H,7,8) |
| SMILES | CN(CC(=O)O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[carbamoil(metil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 132.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0535 |