Learn More
Felbamato de N-aminocarbonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Aminocarbonyl Felbamate |
| CAS | 1797130-34-7 |
| Fórmula molecular | C12H15N3O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O5/c13-10(16)15-12(18)20-7-9(6-19-11(14)17)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H2,14,17)(H3,13,15,16,18) |
| SMILES | NC(=O)NC(=O)OCC(COC(=O)N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | (3-carbamoiloxi-2-fenilpropil) N-carbamoilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 281.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.1012 |