Learn More
N-(aminocarbonil)-3-hidroxi-a-metil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(Aminocarbonyl)-3-hydroxy-alpha-methyl-L-tyrosine |
| CAS | 43197-06-4 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O5/c1-11(9(16)17,13-10(12)18)5-6-2-3-7(14)8(15)4-6/h2-4,14-15H,5H2,1H3,(H,16,17)(H3,12,13,18)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@](Cc1ccc(O)c(O)c1)(NC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-(carbamoilamino)-3-(3,4-dihidroxifenil)-2-metilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 254.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0903 |