Learn More
N-amino-D-prolina, TRC
Código de producto. 30321097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321097 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30321097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62800050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Amino-D-proline
CAS 10139-05-6
Fórmula molecular C5 H10 N2 O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1
SMILES NN1CCC[C@@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-1-aminopirrolidin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 130.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0742