Learn More
N-amino-D-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Amino-D-proline |
| CAS | 10139-05-6 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O2/c6-7-3-1-2-4(7)5(8)9/h4H,1-3,6H2,(H,8,9)/t4-/m1/s1 |
| SMILES | NN1CCC[C@@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2R)-1-aminopirrolidin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 130.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.0742 |