Learn More
N-Amidinotiourea, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11497407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497407 500 g 500 g
11477407 25 g 25 g
11487407 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11497407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15101.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 2-imino-4-tiobiuret se utiliza en el diseño y la síntesis de derivados de guaniltiourea, inhibidores potenciales de la enzima dihidrofolato reductasa de Plasmodium falciparum. El 2-imino-4-tiobiuret también se utiliza como reactivo en reacciones de reciclización de N-arilmaleimidas con compuestos polinucleofílicos.
Solubilidad
Soluble en agua (70 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2114-02-5
Fórmula molecular C2H6N4S
Peso molecular (g/mol) 118.16
Número MDL MFCD00014472
Clave InChI OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Amidinothiourea
Punto de fusión 160°C to 168°C
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 1756620
Sinónimo amidinothiourea, guanylthiourea, guthimin, guthimine, 2-imino-4-thiobiuret, n-amidinothiourea, thiourea, aminoiminomethyl, thiodicyanodiamidine, diaminomethylidene thiourea, gutimine
Información de solubilidad Soluble in water (70g/L).
SMILES C(=NC(=S)N)(N)N
Nombre IUPAC diaminometilidenotiourea
PubChem CID 2724563
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.16
Porcentaje de pureza ≥98%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.