Learn More
N-(alfa-feniletil)ibuprofenamida, Mikromol™
Descripción
N-(alfa-feniletil)ibuprofenamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| CAS | 105959-56-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H27 N O |
| Sinónimo | Benzeneacetamide, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)-, 2-(4-isobutylphenyl)-N-(1-phenylethyl)propanamide, N-(α-Phenylethyl)ibuprofenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23) |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NC(C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-(2-metilpropil)fenil]-N-(1-feniletil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.45 |
| Mostrar más |