Learn More
Clorhidrato de N,alfa-dietilfenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,alpha-Diethylphenethylamine Hydrochloride |
| CAS | 29805-52-5 |
| Fórmula molecular | C12H20ClN |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | Cl.CCNC(CC)Cc1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 213.75 |