Learn More
Clorhidrato de N, alfa-dietilfenetilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Ethylamino-1-phenylbutane (hydrochloride) |
| CAS | 29805-52-5 |
| Fórmula molecular | C12 H19 N . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N,α-Diethylbenzeneethanamine Hydrochloride (1:1), Phenethylamine, N,α-diethyl-, hydrochloride (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H19N.ClH/c1-3-12(13-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11;/h5-9,12-13H,3-4,10H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNC(CC)Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-etil-1-fenilbutan-2-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 213.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1284 |