Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-L-histidina, 98+ %
Código de producto. 11419537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419537 1 g 1 g
11429537 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11419537 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B22042.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 17791-52-5 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17791-52-5
Fórmula molecular C11H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 255.274
Número MDL MFCD00065576
Clave InChI AYMLQYFMYHISQO-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-his-oh, n-boc-l-histidine, boc-l-histidine, tert-butyloxycarbonyl-l-histidine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, nalpha-boc-l-histidine, boc-l-his-oh, n-tert-butoxycarbonyl-l-histidine, l-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl
PubChem CID 87308
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-imidazol-5-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-L-histidine
Punto de fusión ∼198°C (decomposition)
Beilstein 755289
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.27
Rotación óptica +26° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza ≥98%