Learn More
N(alfa)-Boc-L-glutamina, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332606 25 g 25 g
11322606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08604.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis y la actividad analgésica de la endorfina .beta humana.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol. Soluble en 1 mmol en 2 ml de DMF.
Notas
Debe almacenarse lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13726-85-7
Fórmula molecular C10H17N2O5
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00065571
Clave InChI VVNYDCGZZSTUBC-LURJTMIESA-M
Sinónimo boc-gln-oh, boc-l-glutamine, boc-glutamine, tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine, boc-gln, nalpha-boc-l-glutamine, n2-tert-butoxycarbonyl-l-glutamine
PubChem CID 83687
Nombre IUPAC (2S)-5-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-L-glutamine
Punto de fusión 118°C to 120°C
Beilstein 2127805
Información de solubilidad Soluble in DMSO and methanol. Soluble in 1?mmole in 2 ml DMF.
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Rotación óptica −18.5° (c=1, DMF)
Porcentaje de pureza ≥98%