Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-L-asparagina, +98 %
Código de producto. 11438646
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438646 25 g 25 g
11428646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438646 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16019.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7536-55-2 | C9H16N2O5 | 232.236 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7536-55-2
Fórmula molecular C9H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 232.236
Número MDL MFCD00038152
Clave InChI FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo boc-asn-oh, boc-l-asparagine, boc-asn, n-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, tert-butoxycarbonylasparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, boc-asparagine, tert-butoxycarbonyl-l-asparagine, n-tert-butoxycarbonyl asparagine, tert-butyloxycarbonyl-l-asparagine
PubChem CID 82035
ChEBI CHEBI:3146
Nombre IUPAC ácido (2S)-4-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxobutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-L-asparagine
Punto de fusión ∼170°C (decomposition)
Beilstein 1977963
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Rotación óptica −7.3° (c=2 in DMF)
Porcentaje de pureza ≥98%