Learn More
N(alfa)-Boc-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440138 5 g 5 g
15430138 1 g 1 g
15450138 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440138 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53379.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13726-76-6 | C11H22N4O4 | 274.321 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13726-76-6
Fórmula molecular C11H22N4O4
Peso molecular (g/mol) 274.321
Número MDL MFCD00042632
Clave InChI HSQIYOPBCOPMSS-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-arg-oh, boc-arginine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-guanidinopentanoic acid, boc-l-arg-oh, n2-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-boc-l-arginine, na-tert-butoxycarbonyl-l-arginine, n-t-boc-l-arginine, n alpha-boc-l-arginine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-l-arginine
PubChem CID 114667
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-(diaminometilideneamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-L-arginine
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2419628
Rotación óptica −6.5° (c=1 in Acetic Acid)
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.32
Porcentaje de pureza 98%