Learn More
Ácido N(alfa)-Boc-DL-2,3-diaminopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15419577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15419577 1 g 1 g
15429577 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15419577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52811.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 159002-17-2 | C8H16N2O4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 159002-17-2
Fórmula molecular C8H16N2O4
Número MDL MFCD00736752
Sinónimo Boc-DL-Dap-OH; 3-Amino-N-Boc-DL-alanine
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 97%