Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-triptófano, 97 %
Código de producto. 11397286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397286 1 g 1 g
11307296 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397286 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L09214.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5241-64-5 | C16H20N2O4 | 304.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5241-64-5
Fórmula molecular C16H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 304.35
Número MDL MFCD00037944
Clave InChI NFVNYBJCJGKVQK-CYBMUJFWSA-N
Sinónimo boc-d-trp-oh, n-boc-d-tryptophan, n-tert-butoxy carbonyl-d-tryptophan, n-tert-butoxycarbonyl-d-tryptophan, boc-d-tryptophan, boc-d-trp, nalpha-boc-d-tryptophan, boc-d-tryptophane, nalpha-boc-d-tryptophane, tert-butoxycarbonyl
PubChem CID 111050
Nombre IUPAC (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-D-tryptophan
Punto de fusión ∽138°C (decomposition)
Beilstein 4237334
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.35
Rotación óptica +21° (c=1 in Acetic Acid)
Porcentaje de pureza 97%