Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-Boc-D-histidina, 98+ %
Código de producto. 11352726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11352726 250 mg 250 miligramos
11342726 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11352726 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L08810.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50654-94-9 | C11H17N3O4 | 255.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50654-94-9
Fórmula molecular C11H17N3O4
Peso molecular (g/mol) 255.274
Número MDL MFCD00037851
Clave InChI AYMLQYFMYHISQO-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo boc-d-his-oh, boc-d-histidine, n-a-boc-d-histidine, d-histidine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-histidine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propionic acid, n-alpha-boc-d-histidine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid, n-boc-d-histidine
PubChem CID 2724761
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3-(1H-indol-5-il)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-D-histidine
Punto de fusión ∽197°C (decomposition)
Beilstein 4196575
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.27
Rotación óptica −26° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza ≥98%