Learn More
N(alfa)-Boc-D-glutamina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378215
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378215 1 g 1 g
11388215 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378215 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08536.03
Solicitar formato a granel o personalizado
N2-Boc-D-glutamine is an N-Boc-protected form of D-Glutamine. D-Glutamine is an unnatural isomer of L-Glutamine that is present in human plasma an is a source of liberated ammonia. D-Glutamine can be synthesized by enzymatic means or can be found in cheeses, wine and vinegars as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N2-Boc-D-glutamina es una forma de D-glutamina protegida con N-Boc. La D-glutamina es un isómero artificial de L-glutamina que está presente en el plasma humano y es una fuente de amoníaco liberado. La D-glutamina se puede sintetizar mediante procesos enzimáticos y se puede encontrar también en quesos, vinos y vinagres.
Solubilidad
Soluble, 1 mmol en 2 ml de DMF. Soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Debe almacenarse lejos del calor y de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Manténgalo refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 61348-28-5
Fórmula molecular C10H18N2O5
Peso molecular (g/mol) 246.263
Número MDL MFCD00038158
Clave InChI VVNYDCGZZSTUBC-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo boc-d-glutamine, boc-d-gln-oh, boc-d-gln, n alpha-boc-d-glutamine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-glutamine, n-tert-butoxycarbonyl-d-glutamine, r-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-oxopentanoic acid, boc-l-gln-oh, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-glutamine, n-alpha-tert-butyloxycarbonyl-d-glutamine
PubChem CID 2724760
Nombre IUPAC Ácido (2R)-5-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-D-glutamine
Punto de fusión 117°C to 119°C
Beilstein 1981311
Información de solubilidad Soluble,1mmol in 2mL DMF. Soluble in chloroform and methanol.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Rotación óptica +3.5° (c=2 in Ethanol)
Porcentaje de pureza ≥98%