Learn More
Ácido N(alfa)-Boc-D-2,3-diaminopropiónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469587 250 mg 250 miligramos
15449587 1 g 1 g
15459587 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52821.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 76387-70-7 | C8H16N2O4 | 204.226 g/mol
N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido N(alfa)-Boc-D-2,3-diaminopropiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76387-70-7
Fórmula molecular C8H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 204.226
Número MDL MFCD01632072
Clave InChI KRJLRVZLNABMAT-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo boc-d-dap-oh, boc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-tert-butoxy carbonyl amino propanoic acid, d-alanine, 3-amino-n-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-3-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, 2r-3-amino-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino propanoic acid, ambotzbaa1179, pubchem14749, 3-amino-n-boc-d-alanine
PubChem CID 7020984
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Boc-D-2,3-diaminopropionic acid
Punto de fusión 200°C to 203°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +14° (c=1 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.23
Porcentaje de pureza 97%