Learn More
N-alpha-Benzyloxycarbonyl-N-epsilon-Boc-L-lysine, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11499487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499487 1 g 1 g
11409497 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22010.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedia que se utiliza en los ámbitos de la síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMF (0,5 mmol/ml).
Notas
Almacenar a -20 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2389-60-8
Fórmula molecular C19H28N2O6
Peso molecular (g/mol) 380.44
Número MDL MFCD00062271
Clave InChI DYSBKEOCHROEGX-GGYSOQFKNA-N
Sinónimo z-lys boc-oh, n-cbz-n'-boc-l-lysine, nepsilon-boc-nalpha-cbz-l-lysine, cbz-lys boc-oh, z-lysine boc-oh, z-l-lys boc-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, n-cbz-n-epsilon-boc-l-lysine, in2-benzyloxycarbonyl-n6-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino-6-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid
PubChem CID 98765
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-alpha-Benzyloxycarbonyl-N-epsilon-Boc-L-lysine
Punto de fusión 64°C to 67°C
Información de solubilidad Soluble in DMF (0.5 mmol/ml).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.44
Porcentaje de pureza 99%