Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-triptófano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371937 5 g 5 g
11381937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07535.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7432-21-5 | C19H18N2O4 | 338.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7432-21-5
Fórmula molecular C19H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 338.36
Número MDL MFCD00065700
Clave InChI AHYFYYVVAXRMKB-KRWDZBQOSA-N
Sinónimo z-trp-oh, n-cbz-l-tryptophan, z-l-trp-oh, benzyloxycarbonyltryptophan, l-tryptophan, n-phenylmethoxy carbonyl, n-carbobenzoxyltryptophan, n-carbobenzoxy-l-tryptophan, cbz-l-trp-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-tryptophan, nalpha-carbobenzyloxy-l-tryptophan
PubChem CID 101176
Nombre IUPAC (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
Punto de fusión 121°C to 126°C
Beilstein 96743
Cantidad 5 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.37
Rotación óptica +3.1° (c=3 in Acetic Acid)
Porcentaje de pureza ≥98%