Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-lisina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312626 5 g 5 g
11302626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08629.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2212-75-1 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2212-75-1
Fórmula molecular C14H20N2O4
Peso molecular (g/mol) 280.32
Número MDL MFCD00038204
Clave InChI OJTJKAUNOLVMDX-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo z-lys-oh, nalpha-cbz-l-lysine, n-alpha-cbz-l-lysine, cbz-lys-oh, n-alpha-carbobenzoxy-l-lysine, s-6-amino-2-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, z-lysine, cbz-l-lysine, n-alpha-benzyloxycarbonyl-l-lysine, lysine, n2-phenylmethoxy carbonyl
PubChem CID 75172
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
SMILES NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Punto de fusión ∽237°C (decomposition)
Beilstein 2153826
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.32
Rotación óptica −12° (c=2 in 0.2N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%