Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-histidina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357236 5 g 5 g
11347236 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09114.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14997-58-1 | C14H15N3O4 | 289.291 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14997-58-1
Fórmula molecular C14H15N3O4
Peso molecular (g/mol) 289.291
Número MDL MFCD00065960
Clave InChI WCOJOHPAKJFUDF-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo z-his-oh, n-cbz-l-histidine, cbz-his-oh, cbz-l-his-oh, nalpha-cbz-l-histidine, cbz-histidine, nalpha-carbobenzoxy-l-histidine, l-histidine, n-phenylmethoxy carbonyl, z-l-histidine, s-2-benzyloxy carbonyl amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid
PubChem CID 736313
Nombre IUPAC Ácido (2S)-3-(1H-imidazol-5-il)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC2=CN=CN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-histidine
Punto de fusión ∽165°C (decomposition)
Beilstein 3561682
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.29
Rotación óptica −24° (c=6 in 6N HCl)
Porcentaje de pureza ≥98%