Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-glutamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403777 5 g 5 g
11413777 25 g 25 g
15463177 100 g 100 g
15453177 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11403777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18240.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2650-64-8 | C13H16N2O5 | 280.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2650-64-8
Fórmula molecular C13H16N2O5
Peso molecular (g/mol) 280.28
Número MDL MFCD00008043
Clave InChI JIMLDJNLXLMGLX-JTQLQIEISA-N
Sinónimo z-gln-oh, n-carbobenzyloxy-l-glutamine, cbz-l-glutamine, cbz-gln-oh, n-carbobenzoxy-l-glutamine, benzyloxycarbonyl-l-glutamine, carbobenzoxyglutamine, n-cbz-l-glutamine, cbz-l-gln-oh, carbobenzoxy-l-glutamine
PubChem CID 75855
Nombre IUPAC Ácido (2S)-5-amino-5-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-glutamine
Punto de fusión 134°C to 137°C
Beilstein 2061271
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.28
Rotación óptica −7° (c=2 in Ethanol)
Porcentaje de pureza 99%