Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-asparagina, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11312596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11312596 5 g 5 g
11322596 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08592.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2304-96-3
Fórmula molecular C12H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 266.253
Número MDL MFCD00008035
Clave InChI FUCKRCGERFLLHP-VIFPVBQESA-N
Sinónimo z-asn-oh, n-cbz-l-asparagine, cbz-asn-oh, cbz asparagine, n-benzyloxycarbonyl-l-asparagine, n-carbobenzoxy-l-asparagine, z-l-asparagine, carbobenzyloxy-l-asparagine, carbobenzoxy-l-asparagin
PubChem CID 75314
Nombre IUPAC Ácido (2S)-4-amino-4-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-asparagine
Punto de fusión 162°C to 166°C
Beilstein 3085452
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.26
Rotación óptica +6° (c=2 in Acetic Acid)
Porcentaje de pureza ≥98%