Learn More
N(alfa)-benciloxicarbonil-L-arginina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11438906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438906 5 g 5 g
11448906 25 g 25 g
11458906 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17043.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1234-35-1
Fórmula molecular C14H20N4O4
Peso molecular (g/mol) 308.338
Número MDL MFCD00001762
Clave InChI SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
Sinónimo z-arg-oh, nalpha-cbz-l-arginine, nalpha-carbobenzyloxy-l-arginine, cbz-arg-oh, z-l-arg-oh, cbz-l-arginine, cbz-l-arg-oh, n-benzyloxycarbonyl-l-arginine, carbobenzoxy-l-arginine, z-l-arginine
PubChem CID 71055
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-(diaminometilideneamino)-2-(fenilmetoxicarbonilamino)pentanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Benzyloxycarbonyl-L-arginine
Punto de fusión 173°C to 175°C
Beilstein 2169267
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.34
Rotación óptica −9.5° (c=5 in 0.2N HCl)
Porcentaje de pureza 99%