Learn More
Clorhidrato de éster etílico de N-alfa-benzoil-L-arginina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493697 1 g 1 g
11403707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18181.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2645-08-1 | C16H17ClN4O2S | 364.85 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2645-08-1
Número MDL MFCD00012579
ChEBI CHEBI:87675
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-alpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 127°C to 131°C
Fórmula molecular C16H17ClN4O2S
Beilstein 3781694
Sinónimo methylene green, basic green 5, c.i. basic green 5, c.i. basic green 5 van, methylene green van, unii-f1io2zp7bu, f1io2zp7bu, phenothiazin-5-ium, 3,7-bis dimethylamino-4-nitro-, chloride, 3,7-bis dimethylamino-4-nitrophenothiazin-5-ium chloride, 7-dimethylamino-n,n-dimethyl-4-nitrophenothiazin-3-iminium chloride
Clave InChI YYGBVRCTHASBKD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C=CC(=[N+](C)C)C(=C3S2)[N+](=O)[O-].[Cl-]
Nombre IUPAC [7-(dimetilamino)-4-nitrofenotiazina-3-ilideno]-dimetilazanio; cloruro
Peso molecular (g/mol) 364.85
Cantidad 1 g
PubChem CID 75889
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.84
Rotación óptica −17° (c=2, Water)
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%