Learn More
N-alfa-benzoil-L-arginina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499742 10 g 10 g
11409752 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499742 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10812.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 154-92-7 | C13H18N4O3 | 278.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154-92-7
Fórmula molecular C13H18N4O3
Peso molecular (g/mol) 278.31
Número MDL MFCD00001763
Clave InChI RSYYQCDERUOEFI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo bz-arg-oh, n-alpha-benzoyl-l-arginine, n-benzoyl-l-arginine, n2-benzoyl-l-arginine, benzoyl-l-arginine, arginine, n2-benzoyl, nalpha-benzoyl-l-arginine, 2s-5-carbamimidamido-2-phenylformamido pentanoic acid, l-arginine, n2-benzoyl, n∼2∼-phenylcarbonyl-l-arginine
PubChem CID 97369
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-benzamido-5-(diaminometilideneamino)pentanoico
SMILES NC(N)=NCCCC(NC(=O)C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-alpha-Benzoyl-L-arginine
Punto de fusión 285°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.31
Porcentaje de pureza 99%