Learn More
N alfa-acetil-L-Lisina, TRC
Código de producto. 30137220
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137220 25 g 25 g
30132883 1 g 1 g
30006559 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137220 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18554025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1946-82-3
Fórmula molecular C8 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo 6-Amino-L-2-acetamidohexanoic Acid, N2-Acetyl-L-lysine, N2-Acetyllysine, N-Acetyl-L-lysine, Nα-Acetyllysine
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-6-aminohexanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Nalpha-Acetyl-L-Lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1161
Condiciones de envío Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.