Learn More
N alfa-acetil-L-Lisina, TRC
Código de producto. 30132883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132883 1 g 1 g
30137220 25 g 25 g
30006559 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1855401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1946-82-3
Fórmula molecular C8 H16 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 188.22
Sinónimo 6-Amino-L-2-acetamidohexanoic Acid, N2-Acetyl-L-lysine, N2-Acetyllysine, N-Acetyl-L-lysine, Nα-Acetyllysine
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-6-aminohexanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Acetyl-L-Lysine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O3/c1-6(11)10-7(8(12)13)4-2-3-5-9/h7H,2-5,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.1161