Learn More
Thermo Scientific Chemicals N(alfa)-acetil-L-lisina, 99 %
Código de producto. 15406719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15406719 1 g 1 g
15416719 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15406719 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65083.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1946-82-3 | C8H16N2O3 | 188.23 g/mol
Nα-Acetyl-L-lysine is a biologically available N-terminal capped form of the proteinogenic α amino acid L-lysine. Nα-Acetyl-L-lysine is a substrate used to study and characterize lysyl oxidize(s).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La Nα-acetil-L-lisina es una forma tapada de N-terminal disponible biológicamente del aminoácido L-lisina proteinogénico α. Nα-La acetil-L-lisina es un sustrato utilizado para estudiar y caracterizar los oxidantes de lisilo.
Solubilidad
Soluble en agua (miscible), y 80 % de ácido acético (50 mg/ml, solución transparente incolora).
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1946-82-3
Fórmula molecular C8H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 188.23
Número MDL MFCD00008233
Clave InChI VEYYWZRYIYDQJM-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo ac-lys-oh, n-alpha-acetyl-l-lysine, n alpha-acetyllysine, nalpha-acetyl-l-lysine, n-acetyl-l-lysine, n2-acetyl-l-lysine, s-2-acetamido-6-aminohexanoic acid, n alpha-acetyl-l-lysine, n 2-acetyl-l-lysine, acetyl-l-lysine
PubChem CID 92907
ChEBI CHEBI:35704
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-6-aminohexanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N(alpha)-Acetyl-L-lysine
Punto de fusión 256°C to 258°C (decomposition)
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in water (miscible),and 80% acetic acid (50mg/ml--clear colorless solution)).
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo