Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-alfa-acetil-L-glutamina, 99 %
Código de producto. 11396986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396986 50 g 50 g
11306996 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396986 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L06780.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2490-97-3 | C7H12N2O4 | 188.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2490-97-3
Fórmula molecular C7H12N2O4
Peso molecular (g/mol) 188.183
Número MDL MFCD00038159
Clave InChI KSMRODHGGIIXDV-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo n-acetyl-l-glutamine, aceglutamide, l-glutamine, n-acetyl, nalpha-acetyl-l-glutamine, s-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, acetylglutamine, n-alpha-acetyl-l-glutamine, n-acetylglutamine, acutil-s, acetyl-l-glutamine
PubChem CID 182230
ChEBI CHEBI:21553
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxopentanoico
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-alpha-Acetyl-L-glutamine
Punto de fusión ∽206°C (decomposition)
Beilstein 1727471
Índice Merck 14,25
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.18
Rotación óptica −12° (c=3 in Water)
Porcentaje de pureza 99%