Learn More
N alfa-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-L-alainamida, TRC
Código de producto. 17992325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17992325 1 g 1 g
17970755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4798001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95713-52-3
Fórmula molecular C9 H9 F N4 O5
Peso molecular (g/mol) 272.19
Sinónimo (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, Propanamide, 2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]-, (S)-, (2S)-2-[(5-Fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide, 1-Fluoro-2,4-dinitrophenyl-5-L-alanine amide, FDAA, Marfey's reagent, Reagents, Marfey's
Nombre IUPAC (2S)-2-(5-fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamida
SMILES C[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S)-2-(5-Fluoro-2,4-dinitroanilino)propanamide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.0557