Learn More
N-α-(2,4-Dinitro-5-fluorofenil)-L-alaninamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12684997 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12684997 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 12684997 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439341000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-α-(2, 4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide
CAS 95713-52-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 227.7°C to 229.4°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9FN4O5
Número MDL MFCD00042049
Cantidad 100 mg
Rotación específica +54.0° to +58.0° (20°C, 589nm) (c=1, acetone)
Sinónimo marfey's reagent, s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino propanamide, n-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, 2s-2-5-fluoro-2,4-dinitroanilino propanamide, propanamide, 2-5-fluoro-2,4-dinitrophenyl amino-, 2s, nalpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, n-alpha-2,4-dinitro-5-fluorophenyl-l-alaninamide, fdaa, 1-fd-aa
Clave InChI NEPLBHLFDJOJGP-BYPYZUCNSA-N
SMILES C[C@H](NC1=CC(F)=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
Nombre IUPAC (2S)-2-[(5-fluoro-2,4-dinitrophenyl)amino]propanamide
Peso molecular (g/mol) 272.19
PubChem CID 5486955
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • N-alpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-alaninamide, 98%