Learn More
N-aliltiourea, TRC
Código de producto. 30323090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323090 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30323090 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA57240350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Allylthiourea
CAS 109-57-9
Fórmula molecular C4 H8 N2 S
Cantidad 50 g
Sinónimo N-Allylthiourea
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2H,1,3H2,(H3,5,6,7)
SMILES NC(=S)NCC=C
Nombre IUPAC prop-2-enylthiourea
Peso molecular (g/mol) 116.185
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.041