Learn More
N-Aliltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11332126 25 g 25 g
11342126 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332126 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03377.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-57-9 | C4H8N2S | 116.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Aplicaciones
La N-alilltiourea es un inhibidor de nitrificación utilizado en el estudio sobre la transformación de diclofenaco, naproxeno y bisoprolol en condiciones aerobias y anaerobias. También se utiliza en medicina para minimizar el tejido cicatricial con el fin de luchar contra un tipo de dermatitis. Además, inhibe el crecimiento de tumores trasplantados en ratones. Actúa como agente quelante. Además, se utiliza en cosméticos, conservantes y en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en agua y alcohol. Ligeramente soluble en éter dietílico. Insoluble en benceno.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-57-9
Fórmula molecular C4H8N2S
Peso molecular (g/mol) 116.182
Número MDL MFCD00004940
Clave InChI HTKFORQRBXIQHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allylthiourea, n-allylthiourea, thiosinamine, 1-allyl-2-thiourea, rhodalline, thiosinamin, tiosinamine, 1-allylthiourea, aminosin, rhodallin
PubChem CID 1549517
ChEBI CHEBI:74079
Nombre IUPAC prop-2-eniltiourea
SMILES C=CCNC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Allylthiourea
Punto de fusión 70°C to 78°C
Densidad 1.22
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 1071470
Índice Merck 14,9362
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.19
Porcentaje de pureza 98%