Learn More
N-alilfenotiazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Allylphenothiazine |
| CAS | 20962-92-9 |
| Fórmula molecular | C15H13NS |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 10-Allyl-10H-phenothiazine, 10-(2-Propen-1-yl)-10H-phenothiazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13NS/c1-2-11-16-12-7-3-5-9-14(12)17-15-10-6-4-8-13(15)16/h2-10H,1,11H2 |
| SMILES | C=CCN1c2ccccc2Sc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 10-prop-2-enilfenotiazina |
| Peso molecular (g/mol) | 239.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0769 |