Learn More
N-aliloxicarbonil moxifloxacino, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Allyloxycarbonyl Moxifloxacin |
| CAS | 1391053-44-3 |
| Fórmula molecular | C25H28FN3O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Cyclopropyl-8-methoxy-6-fluoro-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-N-allyloxycarbonyloctahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H28FN3O6/c1-3-9-35-25(33)28-8-4-5-14-11-27(13-19(14)28)21-18(26)10-16-20(23(21)34-2)29(15-6-7-15)12-17(22(16)30)24(31)32/h3,10,12,14-15,19H,1,4-9,11,13H2,2H3,(H,31,32)/t14-,19+/m0/s1 |
| SMILES | COc1c(N2C[C@@H]3CCCN([C@@H]3C2)C(=O)OCC=C)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 7-[(4aS,7aS)-1-prop-2-enoxicarbonil-3,4,4a,5,7,7a-hexahidro-2H-pirrolo[3,4-b]piridin-6-il]-1-ciclopropil-6-fluoro-8-metoxi-4-oxoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 485.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 485.1962 |